Ethyl-3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC200212-5GEA 3190 DKK
APOSPC200212-5G APOSPC200212-1G APOSPC200212-500MG
Ethyl-3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 99…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11841001
CAS-nummer: 1135283-40-7