Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC200170-500MGEA 1590 DKK
APOSPC200170-500MG APOSPC200170-1G
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407574
CAS-nummer: 874776-54-2