Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC200165-250MGEA
328
DKK
APOSPC200165-250MG
APOSPC200165-1G
APOSPC200165-5G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂O₂ Molekylvægt: 258,20 g/mol Smeltepunkt: 125…126 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11100212 CAS-nummer: 860457-99-4 |