Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC200138-5GEA 1320 DKK
APOSPC200138-5G APOSPC200138-1G
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₉H₉BF₃KO₂
Molekylvægt: 256,07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800743
CAS-nummer: 1439402-07-9