Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC200137-5GEA 1860 DKK
APOSPC200137-5G APOSPC200137-500MG APOSPC200137-1G
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₁₁H₁₂BF₃KNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800742
CAS-nummer: 1314957-11-3