Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC200133-5GEA 1240 DKK
APOSPC200133-5G APOSPC200133-1G
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO
Molekylvægt: 212,02
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784378
CAS-nummer: 871231-44-6