Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC200038-1GEA 470 DKK
APOSPC200038-1G
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Formel: C₉H₆FNO₂
Molekylvægt: 179,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688582
CAS-nummer: 886732-29-2