Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1754-25GEA 2480 DKK
APOSPC1754-25G APOSPC1754-5G
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₆K
Molekylvægt: 252,01
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039955
CAS-nummer: 166328-08-1