Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1703-1GEA 328 DKK
APOSPC1703-1G APOSPC1703-5G
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₆BF₃KNO
Molekylvægt: 227,03
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115758
CAS-nummer: 850623-63-1