2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1693-25GEA 1250 DKK
APOSPC1693-25G APOSPC1693-5G APOSPC1693-100G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
Molekylvægt: 219,55 g/mol
Smeltepunkt: 183…185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115715
CAS-nummer: 114776-15-7