2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1656-1GEA 907 DKK
APOSPC1656-1G APOSPC1656-5G APOSPC1656-25G
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95+%
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
Molekylvægt: 197,9600 g/mol
Smeltepunkt: 210…212 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659868
CAS-nummer: 850568-04-6