2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1622-1GEA 110 DKK
APOSPC1622-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekylvægt: 207,92 g/mol
Smeltepunkt: 104…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701538
CAS-nummer: 352535-96-7