2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC1619-1GEA 699 DKK
APOSPC1619-1G APOSPC1619-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BF₃O₃
Molekylvægt: 233,98 g/mol
Smeltepunkt: 100…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801695
CAS-nummer: 850593-10-1