2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1593-25GEA 143 DKK
APOSPC1593-25G APOSPC1593-500G
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molekylvægt: 256,02 g/mol
Kogepunkt: 209 °C
Massefylde: 1,693 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203478
CAS-nummer: 175278-17-8