5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1423GD-25GEA 2360 DKK
APOSPC1423GD-25G APOSPC1423GD-5G APOSPC1423GD-1G
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₈BrClFN
Molekylvægt: 240,50 g/mol
Smeltepunkt: 221…226 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143426
CAS-nummer: 202865-69-8