2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1401-1GEA 121 DKK
APOSPC1401-1G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145,56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 34552-15-3