4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC1207-100GEA 4370 DKK
APOSPC1207-100G APOSPC1207-25G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407960
CAS-nummer: 400-76-0