Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC11240-5GEA 1670 DKK
APOSPC11240-5G APOSPC11240-1G
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₇BF₃KO₂
Molekylvægt: 242,05
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115741
CAS-nummer: 705254-34-8