Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC11224-100GEA
5900
DKK
APOSPC11224-100G
APOSPC11224-5G
APOSPC11224-25G
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₆BF₄KO Molekylvægt: 232,0300 g/mol Smeltepunkt: 276…280 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115757 CAS-nummer: 850623-62-0 |