2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC1095-1GEA 656 DKK
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄O
Molekylvægt: 273,02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115890
CAS-nummer: 86256-24-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II