3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC10653-1GEA 143 DKK
APOSPC10653-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molekylvægt: 225,60 g/mol
Smeltepunkt: 135…138 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00277482
CAS-nummer: 80194-68-9