2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC10506-5GEA 3330 DKK
APOSPC10506-5G APOSPC10506-1G APOSPC10506-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Molekylvægt: 257,93 g/mol
Smeltepunkt: ca 150 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04039321
CAS-nummer: 681812-07-7