5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC10379-5GEA 413 DKK
APOSPC10379-5G APOSPC10379-25G APOSPC10379-100G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekylvægt: 153,95
Smeltepunkt: 148…149 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095047
CAS-nummer: 163517-62-2