2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC10336-5GEA
164
DKK
APOSPC10336-5G
APOSPC10336-1G
APOSPC10336-25G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molekylvægt: 153,95 g/mol Smeltepunkt: 240…245 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05664239 CAS-nummer: 170981-26-7 |