Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC10307-5GEA 590 DKK
APOSPC10307-5G APOSPC10307-25G APOSPC10307-1G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₅NO₅S
Molekylvægt: 369,2209 g/mol
Smeltepunkt: 109…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975120
CAS-nummer: 244633-31-6