4-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC1019-5GEA
6560
DKK
APOSPC1019-5G
APOSPC1019-1G
APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molekylvægt: 172,1289 g/mol Smeltepunkt: 203…205 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07784270 CAS-nummer: 55805-21-5 |