2,2,2-Trifluoroethyl formate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC0989-5GEA 350 DKK
APOSPC0989-5G APOSPC0989-100G APOSPC0989-25G
2,2,2-Trifluoroethyl formate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molekylvægt: 128,05
Kogepunkt: 60 °C
Massefylde: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797733
CAS-nummer: 32042-38-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,II