1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC0942-25GEA 1100 DKK
APOSPC0942-25G
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formel: C₈H₇F₃N₂S
Molekylvægt: 220,22 g/mol
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041171
CAS-nummer: 1736-70-5