3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC0796-1GEA 3230 DKK
APOSPC0796-1G APOSPC0796-5G
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₅F₅OS
Molekylvægt: 232,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788517
CAS-nummer: 401892-80-6