4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC0790-5GEA 5180 DKK
APOSPC0790-5G APOSPC0790-1G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄F₅IS
Kogepunkt: 50 °C/0,75mmHg
Smeltepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788514
CAS-nummer: 286947-68-0