3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC0782-1GEA 2140 DKK
APOSPC0782-1G APOSPC0782-25G APOSPC0782-5G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄BrF₅S
Massefylde: 1,831 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425927
CAS-nummer: 672-30-0