2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSPC0479-10GEA
0
DKK
APOSPC0479-10G
APOSPC0479-1G
APOSPC0479-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₈BrF₃ Molekylvægt: 253,06 g/mol Kogepunkt: 72 °C/1mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631608 CAS-nummer: 261952-16-3 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |