2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC0446-5GEA
623
DKK
APOSPC0446-5G
APOSPC0446-25G
APOSPC0446-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molekylvægt: 204,15 g/mol Smeltepunkt: 106…107 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631588 CAS-nummer: 62089-35-4 |