4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC0398-1GEA 328 DKK
APOSPC0398-1G APOSPC0398-5G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molekylvægt: 206,12 g/mol
Smeltepunkt: 152,5…161 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091007
CAS-nummer: 320-32-1