4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC0374-1GEA 208 DKK
APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G APOSPC0374-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃OS
Molekylvægt: 208,20 g/mol
Smeltepunkt: 49…54 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236342
CAS-nummer: 56456-52-1