3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC0343-25GEA 1640 DKK
APOSPC0343-25G APOSPC0343-5G APOSPC0343-1G
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Smeltepunkt: 160…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631412
CAS-nummer: 170726-98-4