4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC0192-5GEA
251
DKK
APOSPC0192-5G
APOSPC0192-1G
APOSPC0192-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molekylvægt: 210,5809 g/mol Smeltepunkt: 44…46 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631538 CAS-nummer: 65735-71-9 |