1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC01660-5GEA
383
DKK
APOSPC01660-5G
APOSPC01660-100G
APOSPC01660-25G
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Formel:
C₇H₅BrF₂ Molekylvægt: 207,0154 g/mol Kogepunkt: 62…63 °C/9mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06657962 CAS-nummer: 845866-82-2 |