2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC01501-1GEA 656 DKK
APOSPC01501-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molekylvægt: 221,13 g/mol
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095418
CAS-nummer: 133605-27-3