2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC01500-1GEA 442 DKK
APOSPC01500-25G APOSPC01500-1G APOSPC01500-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Smeltepunkt: 36…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095413
CAS-nummer: 162333-02-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II