2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC0112-1GEA 3230 DKK
APOSPC0112-1G APOSPC0112-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉ClFN
Molekylvægt: 173,62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631395
CAS-nummer: 261762-85-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III