3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR9905-5GEA
678
DKK
APOSOR9905-5G
APOSOR9905-25G
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molekylvægt: 167,60 g/mol Smeltepunkt: 159…162 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00663139 CAS-nummer: 20925-60-4 |