Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR9789-50MGEA 306 DKK
APOSOR9789-50MG APOSOR9789-250MG
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139520
CAS-nummer: 119448-82-7