2-Methylquinoline-6-carbaldehyde 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


Advarsel

APOSOR9788-250MGEA 492 DKK
APOSOR9788-250MG
2-Methylquinoline-6-carbaldehyde 97%
2-Methylquinoline-6-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO
Molekylvægt: 171,20
Smeltepunkt: 96…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060502
CAS-nummer: 108166-03-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR