4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR9762-25GEA 251 DKK
APOSOR9762-25G APOSOR9762-100G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
Molekylvægt: 152,58 g/mol
Smeltepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052917
CAS-nummer: 21803-75-8