(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR965764-25GEA
1100
DKK
APOSOR965764-25G
APOSOR965764-100G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ Molekylvægt: 223,12 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00209634 CAS-nummer: 24457-21-4 UN nummer: 1760 ADR: 8,III |