3-Bromophthalic anhydride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR964928-1GEA
383
DKK
APOSOR964928-1G
APOSOR964928-5G
APOSOR964928-25G
3-Bromophthalic anhydride 97%
3-Bromophthalic anhydride
Formel:
C₈H₃BrO₃ Molekylvægt: 227,0116 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09800402 CAS-nummer: 82-73-5 |