1-Boc-4-bromopiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR962067-1GEA 176 DKK
APOSOR962067-25G APOSOR962067-1G APOSOR962067-100G APOSOR962067-5G
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
1-Boc-4-bromopiperidine
Formel: C₁₀H₁₈BrNO₂
Molekylvægt: 264,1594 g/mol
Kogepunkt: 100…118 °C/0,5mmHg
Massefylde: 1,3403 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115039
CAS-nummer: 180695-79-8
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III