5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR9599-25GEA
2410
DKK
APOSOR9599-25G
APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrIN Molekylvægt: 307,92 g/mol Smeltepunkt: 120…122 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00672950 CAS-nummer: 121554-10-7 |