(4-Benzamidophenyl)boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR9575-1GEA 699 DKK
APOSOR9575-1G
(4-Benzamidophenyl)boronic acid 95%
(4-Benzamidophenyl)boronic acid
Formel: C₁₃H₁₂BNO₃
Molekylvægt: 241,05 g/mol
Smeltepunkt: 194…196 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235089
CAS-nummer: 397843-80-0